Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorotiofenol, 98 %
Código de producto. 11495477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495477 5 g 5 g
11405487 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23483.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 769-40-4 | C6H2F4S | 182.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-40-4
Fórmula molecular C6H2F4S
Peso molecular (g/mol) 182.136
Número MDL MFCD00004829
Clave InChI IGOGJHYWSOZGAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorbenzolthiol, timtec-bb sbb000230, #, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrosulfide, 2,3,5,6-tetrafluorobenzenethiol
PubChem CID 69859
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluorobencenotiol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)S)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol
Densidad 1.53
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Temperatura de inflamación 48°C (119°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.485
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 98%