Learn More
Ácido 2,3,5,6-tetrafluorotereftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic Acid |
| CAS | 652-36-8 |
| Fórmula molecular | C8 H2 F4 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3,5,6-Tetrafluoroterephthalic Acid, Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic Acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid','2,3,5,6-tetrafluoro- (9CI','ACI), 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic acid (ACI), Terephthalic acid','tetrafluoro- (6CI','7CI','8CI), 2,3,5,6-Tetrafluorobenzene-1,4-dicarboxylic a |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1c(F)c(F)c(C(=O)O)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5,6-tetrafluorotereftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.093 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.989 |