Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782421 25 g Frasco de vidrio 25 g
10072580 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188390250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-39-1
Fórmula molecular C6H2F4O
Peso molecular (g/mol) 166.07
Número MDL MFCD00002157
Clave InChI PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
PubChem CID 69858
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluorofenol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 38°C
Color Blanco
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC6F4OH
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.