Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450583 25 g 25 g
11440583 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12686.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166.075 g/mol
2,3,5,6-Tetrafluorophenol is used as a cytochrome P450 substrate. 2,3,5,6-Tetrafluorophenol was used in preparation of radioiodinated phenylalanine derivative which is useful in peptide synthesis, technetium-99m labeled antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3,5,6-Tetrafluorofenol se utiliza como sustrato P450 del citocromo. El 2,3,5,6-Tetrafluorofenol se empleaba en la preparación de un derivado radioyodado de fenilalanina, útil en la síntesis de péptidos, anticuerpos marcados con tecnecio-99m.
Solubilidad
Parcialmente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-39-1
Fórmula molecular C6H2F4O
Peso molecular (g/mol) 166.075
Número MDL MFCD00002157
Clave InChI PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
PubChem CID 69858
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluorofenol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Punto de fusión 28°C to 30°C
Punto de ebullición 141°C to 143°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1911548
Información de solubilidad Partly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.07
Porcentaje de pureza 97%