Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorohidroquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498956 1 g 1 g
11408966 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17088.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 771-63-1 | Molecular Formula: C6H2F4O2 | Molecular Weight: 182.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-63-1
Fórmula molecular C6H2F4O2
Peso molecular (g/mol) 182.07
Número MDL MFCD00002340
Clave InChI ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrafluorobenzene-1,4-diol, tetrafluorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrafluorohydroquinone, hydroquinone, tetrafluoro, tetrafluoro-1,4-hydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, tetrafluoro-1,4-benzenediol
PubChem CID 69870
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluorobenceno-1,4-diol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(O)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.08
Porcentaje de pureza 98%