Learn More
Bromuro de 2,3,5,6-tetrafluorobencilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391427 5 g 5 g
11381427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01916.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 53001-73-3 | C7H3BrF4 | 242.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53001-73-3
Fórmula molecular C7H3BrF4
Peso molecular (g/mol) 242.999
Número MDL MFCD00013549
Clave InChI QHZBSXQCGIQSID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylbromide, benzene, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro, alpha-bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene, pubchem7361, acmc-1b1z8, benzene,3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro
PubChem CID 104377
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-1,2,4,5-tetrafluorobenceno
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)CBr)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide
Punto de ebullición 79°C to 80°C (80 mmHg)
Índice de refracción 1.4885
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2263041
Formula Weight (peso de la fórmula) 243
Porcentaje de pureza ≥98%