Learn More
Alcohol ¡2,3,5,6-tetrafluorobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426257 5 g 5 g
11416257 1 g 1 g
11436257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25162.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4084-38-2 | C7H4F4O | 180.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4084-38-2
Fórmula molecular C7H4F4O
Peso molecular (g/mol) 180.10
Número MDL MFCD00792428
Clave InChI AGWVQASYTKCTCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734029
Nombre IUPAC (2,3,5,6-tetrafluorofenil)metanol
SMILES OCC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl alcohol
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 220°C to 225°C
Olor Recognizable
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl methanol, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl methan-1-ol, 2,3,5,6-tetrafluorobenyl alcohol, pubchem15529, acmc-209jh7, 2,3,5,6-tetrafluorbenzyl alcohol, benzenemethanol,2,3,5,6-tetrafluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 98%