Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480438 5 g 5 g
11490438 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24592.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 651-80-9 | C7HF7 | 218.074 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 651-80-9
Fórmula molecular C7HF7
Peso molecular (g/mol) 218.074
Número MDL MFCD00012385
Clave InChI ZVPAJILXQHMKMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl, toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2,3,5,6-heptafluoro, 4h-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride_x000d_, alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-trifluoromethyl benzene #
PubChem CID 136465
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrafluoro-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C(F)(F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride
Densidad 1.601
Punto de ebullición 111°C to 112°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.379
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1978201
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.07
Porcentaje de pureza 98%