Learn More
2,3,5,6-Tetrafluoroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475677 5 g 5 g
11485677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24275.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2324-98-3 | C7H4F4O | 180.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2324-98-3
Fórmula molecular C7H4F4O
Peso molecular (g/mol) 180.10
Número MDL MFCD00000311
Clave InChI AXCOCGJDERQVDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluoroanisole, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxy benzene, anisole, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxybenzene, methyl 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ether, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy-benzene, pubchem10114, acmc-1clho, 2,3,5,6-tetrafluoro-anisole
PubChem CID 75351
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrafluoro-3-metoxibenceno
SMILES COC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluoroanisole
Densidad 1.293
Punto de ebullición 144°C to 145°C
Temperatura de inflamación 41°C (107°F)
Índice de refracción 1.428
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 97%