Learn More
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405757 1 g 1 g
11415757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24326.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 651-83-2 | C7H2F7N | 233.089 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 651-83-2
Fórmula molecular C7H2F7N
Peso molecular (g/mol) 233.089
Número MDL MFCD00091518
Clave InChI FJOACTZFMHZHSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-heptafluorotoluene, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminotetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminoheptafluorotoluene, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2817, yu-wasa auxiliary
PubChem CID 616257
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometil)anilina
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de ebullición 185°C to 187°C
Índice de refracción 1.43
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.09
Porcentaje de pureza 98%