Learn More
Alcohol 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbencílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol |
| CAS | 79538-03-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C8 H6 F4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol, Benzenemethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methyl-, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzenemethanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl alcohol, 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6F4O/c1-3-5(9)7(11)4(2-13)8(12)6(3)10/h13H,2H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | (2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilfenil)metanol |
| Mostrar más |