Learn More
Alcohol 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetil)bencílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl Alcohol |
| CAS | 83282-91-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl Alcohol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C9H8F4O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)-benzenemethanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl Alcohol |
| SMILES | COCc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F |
| Peso molecular (g/mol) | 224.15 |
| Cantidad | 250 mg |