Learn More
2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-bencenodimetanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol |
| CAS | 92339-07-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C8 H6 F4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro-, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-Tetrafluoro-p-phenylenedimethanol, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6F4O2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11/h13-14H,1-2H2 |
| SMILES | OCc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(hidroximetil)fenil]metanol |
| Mostrar más |