Learn More
2,3,5,6-Tetradeuterio-4-metoxianilina, TRC
Código de producto. 30417760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417760 5 mg
30423528 10 mg
30425460 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1219795MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219798-55-6
Fórmula molecular C7 D4 H5 N O
Peso molecular (g/mol) 127.177
Sinónimo Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-methoxy- (ACI), 4-Methoxybenzen-2,3,5,6-d4-amine (ACI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline, 4-Methoxyaniline-2,3,5,6-d4, 4-Methoxyaniline-2,3,5,6-D4, p-Anisidine-d4
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-metoxianilina
SMILES [2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3/i2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.094