Learn More
2,3,5,6-Tetracloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338776 1 g 1 g
11348776 5 g 5 g
11358776 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19458.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2402-79-1 | C5HCl4N | 216.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2402-79-1
Fórmula molecular C5HCl4N
Peso molecular (g/mol) 216.87
Número MDL MFCD00092428
Clave InChI FATBKZJZAHWCSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,3,5,6-tetrachloro, unii-wjr8hay65e, wjr8hay65e, 2,3,5,6-tetrachlorpyridine, tetrachloropyridine, 2,3,5,6, dsstox_cid_7467, acmc-209g7z, 2,5,6-tetrachloropyridine, dsstox_rid_78464, 2,3,5,6tetrachloropyridine
PubChem CID 16990
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetracloropiridina
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Punto de fusión 89°C to 93°C
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 188°C (370°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 129639
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.88
Porcentaje de pureza 98%