Learn More
2,3,5,6-Tetraclorofenol, TRC
Código de producto. 30135267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135267 10 mg 10 miligramos
30007546 25 mg 25 miligramos
30011679 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29228510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 935-95-5
Fórmula molecular C6 H2 Cl4 O
Peso molecular (g/mol) 231.89
Sinónimo Phenol, 2,3,5,6-tetrachloro-, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, NSC 407823
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetraclorofenol
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrachlorophenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.886
Porcentaje de pureza >95%