Learn More
2,3,5,6-tetrabromo-p-xileno-d6, TRC
Código de producto. 30419259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419259 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2912672.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene-d6
CAS 1007458-87-8
Fórmula molecular C8 D6 Br4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-di(methyl-d3)benzene, 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene-d6, 1,4-Dimethyltetrabromobenzene-d6, 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-dimethylbenzene-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(Br)c(Br)c(c(Br)c1Br)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(trideuteriometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 427.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.758