Learn More
2,3:5,6-Di-O-isopropiliden-L-gulonolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-L-gulonolactone |
| CAS | 7306-64-1 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OCC(O1)C2OC(=O)C3OC(C)(C)OC23 |
| Nombre IUPAC | 6-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)-2,2-dimetil-6,6a-dihidro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1103 |