Learn More
2,3:5,6-Di-O-isopropiliden-Alfa-D-manofuranosa, TRC
Código de producto. 30384808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384808 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30384808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD52546350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-mannofuranose
CAS 14131-84-1
Fórmula molecular C12 H20 O6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7-,8+,9+,10+/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@H](O)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
Nombre IUPAC (3aS,4S,6R,6aS)-6-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
Peso molecular (g/mol) 260.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.126