Learn More
2,3,5,4'-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside, MedChemExpress
Código de producto. 16483886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483886 25 mg 25 miligramos
16424867 50 mg 50 miligramos
16409058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0652
MedChemExpress 2,3,4',5-tetrahydroxystilbene 2-O-D-glucoside isolats from the roots of Polygonum species, inhibits the formation of 5-HETE, HHT and thromboxane B2, although less strongly.
2,3,4',5-tetrahydroxystilbene 2-O-D-glucoside isolats from the roots of Polygonum species, inhibits the formation of 5-HETE, HHT and thromboxane B2, although less strongly.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,4'-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside
CAS 82373-94-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O9
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2,3,4',5-Tetrahydroxystilbene 2-O-D-glucoside
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (246.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (24.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=C1O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 406.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.38
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Powder