Learn More
(2,3,4-trimetoxifenil)metanol, Mikromol™
Descripción
(2,3,4-trimetoxifenil)metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol |
| CAS | 71989-96-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. D (EP), Trimetazidine Imp. D (EP), (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity D, Trimetazidine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(CO)c(OC)c1OC |
| Nombre IUPAC | (2,3,4-trimetoxifenil)metanol |
| Mostrar más |