Learn More
Ácido (2,3,4-trimetoxifenil)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid |
| CAS | 118062-05-8 |
| Fórmula molecular | C9H13BO5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid, 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic Acid, B-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3 |
| SMILES | OB(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1OC)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2,3,4-trimetoxifenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 212.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.09 |