Learn More
Ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730955 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10730955 5 g Frasco de vidrio 5 g
10377600 25 g Frasco de vidrio 25 g
10209683 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10730955 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183470050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-11-5
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Número MDL MFCD00002433
Clave InChI HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
Nombre IUPAC ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 4-Trimethoxybenzoic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99°C to 102°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 465
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino