Learn More
Ácido de 2,3,4-trimetoxibenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432437 250 g 250 g
11412437 10 g 10 g
11422437 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14278.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-11-5
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.201
Número MDL MFCD00002433
Clave InChI HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
Nombre IUPAC ácido 2,3,4-trimetoxibenzoico
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 99°C to 102°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 2696073
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza ≥98%