Learn More
Ácido 2,3,4-trimetoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319825 1 g 1 g
11329825 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19838.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118062-05-8 | C9H13BO5 | 212.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118062-05-8
Fórmula molecular C9H13BO5
Peso molecular (g/mol) 212.008
Número MDL MFCD01318183
Clave InChI LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,4-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenyl boranediol, 2,3,4-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenyl, pubchem11893, acmc-2099vt, trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenylboronsaure, ablock ab-12-9176
PubChem CID 2773582
Nombre IUPAC ácido (2,3,4-trimetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C(=C(C=C1)OC)OC)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 74°C to 79°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4185924
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.01
Porcentaje de pureza 98%