Learn More
2,3,4-Trimetoxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 2103-57-3 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy-, 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)c(OC)c1OC |
| Nombre IUPAC | 2,3,4-trimetoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0736 |