Learn More
2,3,4-trimetoxibenzaldehído, Mikromol™
Código de producto. 30458023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458023 4 x 25 mg -
17984016 100 mg 100 miligramos
17992776 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458023 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0539.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,3,4-trimetoxibenzaldehído, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 2103-57-3
Nombres de analitos o componentes 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trimetazidine Dihydrochloride Imp. C (EP), Trimetazidine Imp. C (EP), 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity C, Trimetazidine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(C=O)c(OC)c1OC
Nombre IUPAC 2,3,4-trimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 196.2
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736 g/mol