Learn More
2,3,4-trimetoxibenzaldehído, Mikromol™
Descripción
2,3,4-trimetoxibenzaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 2103-57-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. C (EP), Trimetazidine Imp. C (EP), 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity C, Trimetazidine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)c(OC)c1OC |
| Nombre IUPAC | 2,3,4-trimetoxibenzaldehído |
| Mostrar más |