Learn More
2,3,4-trimetoxibenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423304 250 g 250 g
11403304 10 g 10 g
11413304 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423304 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10609.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2103-57-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2103-57-3
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.202
Número MDL MFCD00003310
Clave InChI UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, trimethoxy, 2,3,4 trimethoxybenzylaldehyde, pubchem8261, trimethoxy benzaldehyde, trimetazidine impurity c, acmc-1b07v, ksc201q5r
PubChem CID 75006
Nombre IUPAC 2,3,4-trimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 168°C to 170°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5547
Cantidad 250 g
Beilstein 981091
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza ≥98%