Learn More
2,3,4-Trimetoxi-6-metilbenzaldehído, TRC
Código de producto. 30449892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449892 1 g 1 g
30456078 5 g 5 g
30452822 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7962351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22383-85-3
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.23
Sinónimo 2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzaldehyde, 2-Methyl-4,5,6-trimethoxybenzaldehyde, 4,5,6-Trimethoxy-o-tolualdehyde
Nombre IUPAC 2,3,4-trimetoxi-6-metilbenzaldehído
SMILES COc1cc(C)c(C=O)c(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O4/c1-7-5-9(13-2)11(15-4)10(14-3)8(7)6-12/h5-6H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0892