Learn More
[(2,3,4-Trihidroxifenil)metileno]hidrazida-serina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30455738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30455738 50 mg
30448978 100 mg
30452673 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89530050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1353749-74-2
Fórmula molecular C10H13N3O5 . HCl
Peso molecular (g/mol) 291.69
Sinónimo Serine, 2-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide, hydrochloride (1:1), (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-[(1EZ)-(2,3,4-trihydroxybenzylidene)]propanohydrazide Hydrochloride, Benserazide Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-amino-3-hidroxi-N-[(2,3,4-trihidroxifenil)metilideneamino]propanamida; Cloruro
SMILES NC(CO)C(=O)NN=Cc1ccc(O)c(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [(2,3,4-Trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide-serine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-3,6,14-17H,4,11H2,(H,13,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0622