Learn More
[(2,3,4-Trihidroxifenil)metileno]hidrazida-serina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30448978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30448978 100 mg
30452673 250 mg
30455738 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30448978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT895300100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1353749-74-2
Fórmula molecular C10H13N3O5 . HCl
Peso molecular (g/mol) 291.69
Sinónimo Serine, 2-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide, hydrochloride (1:1), (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-[(1EZ)-(2,3,4-trihydroxybenzylidene)]propanohydrazide Hydrochloride, Benserazide Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-amino-3-hidroxi-N-[(2,3,4-trihidroxifenil)metilideneamino]propanamida; Cloruro
SMILES NC(CO)C(=O)NN=Cc1ccc(O)c(O)c1O
Spécification
Nombre del producto químico o material [(2,3,4-Trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide-serine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-3,6,14-17H,4,11H2,(H,13,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0622
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.