Learn More
2,3,4-trihidroxibenzofenona-2',3',4',5',6'-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trihydroxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 2708278-23-1 |
| Fórmula molecular | C13 D5 H5 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,3,4-Trihydroxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5, (Phenyl-d5)(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O4/c14-10-7-6-9(12(16)13(10)17)11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14,16-17H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(O)c(O)c2O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-(2,3,4-trihidroxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 235.2469 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0893 |