Learn More
Ácido 2,3,4-Trihidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30456764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456764 500 mg -
30454596 5 g 5 g
30451160 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT888018500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-02-6
Fórmula molecular C7H6O5
Peso molecular (g/mol) 170.11
Sinónimo 4-Pyrogallolcarboxylic Acid, NSC 27436, 2,3,4-Trihydroxybenzenecarboxylic Acid
Nombre IUPAC ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trihydroxybenzoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O5/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0215