Learn More
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16459386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16459386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW016993
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid is an internal standard in separation of phenolic acids by HPLC.
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid is an internal standard in separation of phenolic acids by HPLC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
CAS 610-02-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (293.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1O
Peso molecular (g/mol) 170.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid