Learn More
Ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11337201 1 g Frasco de vidrio 1 g
11925101 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442210010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-02-6
Fórmula molecular C7H6O5
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00002447
Clave InChI BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrogallolcarboxylic acid, pyrogallolcarboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzoate, unii-ad1id2jf5o, benzoic acid, trihydroxy, benzoic acid, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallol-4-carboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzene carboxylic acid, ad1id2jf5o, pyrogallolcarboxylate
PubChem CID 11874
Nombre IUPAC ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 4-Trihydroxybenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 196°C to 201°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.