Learn More
Ácido 2,3,4-trihidroxybenzico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474277 1 g 1 g
11484277 5 g 5 g
11494277 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20371.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 610-02-6 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid is used as a reagent during catalytic spectrophotometric determination of vanadium in natural and sea waters and used in the pharmaceuticals. It is a internal standard in separation of phenolic acids by HPLC with photodiode array detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico se utiliza como reactivo durante la determinación espectrofotométrica catalítica del vanadio en aguas naturales y marinas, y se emplea en productos farmacéuticos. Es un estándar interno en la separación de ácidos fenólicos por HPLC con detección de matriz de fotodiodos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-02-6
Fórmula molecular C7H6O5
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00002447
Clave InChI BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrogallolcarboxylic acid, pyrogallolcarboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzoate, unii-ad1id2jf5o, benzoic acid, trihydroxy, benzoic acid, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallol-4-carboxylic acid, 2,3,4-trihydroxybenzene carboxylic acid, ad1id2jf5o, pyrogallolcarboxylate
PubChem CID 11874
Nombre IUPAC ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2210807
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12
Porcentaje de pureza 97%