Learn More
2,3,4-trihidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30451517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451517 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30451517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79502025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 2144-08-3
Fórmula molecular C7H6O4
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,4-Dihydroxysalicylaldehyde, NSC 22595
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-3,9-11H
SMILES Oc1ccc(C=O)c(O)c1O
Nombre IUPAC 2,3,4-trihidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 154.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0266