Learn More
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434784 25 g 25 g
11424784 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434784 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13745.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2144-08-3 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2144-08-3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 159°C to 163°C
Fórmula molecular C7H6O4
Número MDL MFCD00003325
Cantidad 25 g
Beilstein 2328658
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo pyrogallol-4-carboxaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trihydroxy, pyrogallolaldehyd, pubchem8260, 2,4-trihydroxybenzaldehyde, dsstox_cid_31473, dsstox_rid_97358, dsstox_gsid_57684, ksc490m2j, benzaldehyde,3,4-trihydroxy
Clave InChI CRPNQSVBEWWHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)O)O)O
Nombre IUPAC 2,3,4-trihidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 154.12
PubChem CID 75064
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 98%