Learn More
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11424784 5 g 5 g
11434784 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11424784
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13745.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2144-08-3 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2144-08-3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 159°C to 163°C
Fórmula molecular C8H9BO2
Número MDL MFCD00239441
Cantidad 5 g
Beilstein 2328658
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
Clave InChI QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Nombre IUPAC ácido (4-etenilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 147.97
PubChem CID 2734393
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 98%