Learn More
2,3,4-trihidroxibenzaldehído 2-bencilhidrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 2-Benzylhydrazone |
| CAS | 1798397-91-7 |
| Fórmula molecular | C14H14N2O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde Benzylhydrazone, 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 2-Methylphenylhydrazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O3/c17-12-7-6-11(13(18)14(12)19)9-16-15-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15-16,18-19H,8H2/b11-9- |
| SMILES | OC1=C(O)\C(=C/NNCc2ccccc2)\C=CC1=O |
| Nombre IUPAC | (4Z)-4-[(2-bencilhidrazinil)metilideno]-2,3-dihidroxiciclohexa-2,5-dien-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1004 |