Learn More
2,3,4-trihidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30450049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450049 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30450049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79490510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trihydroxyacetophenone
CAS 528-21-2
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-ethanone, 2',3',4'-Trihydroxy-acetophenone, Gallacetophenone, 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, 4-Acetylpyrogallol, Alizarin Yellow C, Alizarine Yellow C, C.I. 57000, NSC 66553
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
Nombre IUPAC 1-(2,3,4-trihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423