Learn More
2',3',4'-Trihidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496937 5 g 5 g
11406947 25 g 25 g
11416947 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14364.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 528-21-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-21-2
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.148
Número MDL MFCD00002193
Clave InChI XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallacetophenone, 1-2,3,4-trihydroxyphenyl ethanone, 2',3',4'-trihydroxyacetophenone, galloacetophenone, alizarin yellow c, alizarine yellow c, 2,3,4-trihydroxyacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trihydroxyphenyl, 4-acetylpyrogallol, acetophenone, 2',3',4'-trihydroxy
PubChem CID 10706
Nombre IUPAC 1-(2,3,4-trihidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Punto de fusión 169°C to 172°C
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,4342
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%