Learn More
Cloruro de 2,3,4-trifluorobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride |
| CAS | 157373-08-5 |
| Fórmula molecular | C7H2ClF3O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)3-1-2-4(9)6(11)5(3)10/h1-2H |
| SMILES | Fc1ccc(C(=O)Cl)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,3,4-trifluorobencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9746 |