Learn More
Cloruro de 2,3,4-trifluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11425487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425487 5 g 5 g
11415487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23484.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157373-08-5
Fórmula molecular C7H2ClF3O
Peso molecular (g/mol) 194.537
Número MDL MFCD00075078
Clave InChI NXRQXCFBZGIRGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trifluorobenzoylchloride, 2,3,4-trifluoro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3,4-trifluoro, benzoyl chloride, 2,3,4-trifluoro-9ci, trifluorobenzoylchloride, trifluorobenzoyl chloride, intermediates-zcf02190, acmc-209dg2, 2,3,4-trifluorobenzoyl chloride
PubChem CID 2734022
Nombre IUPAC Cloruro de 2,3,4-trifluorobencilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(=O)Cl)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride
Densidad 1.522
Punto de ebullición 143°C to 144°C (130 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 9122972
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.54
Porcentaje de pureza 97%