Learn More
Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485536 5 g 5 g
11475536 1 g 1 g
11444120 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20696.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61079-72-9 | C7H3F3O2 | 176.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61079-72-9
Fórmula molecular C7H3F3O2
Peso molecular (g/mol) 176.09
Número MDL MFCD00061232
Clave InChI WEPXLRANFJEOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trifluorobenzoicacid, pubchem1345, acmc-209mos, ksc354m6t, 2,3 4-trifluorobenzoic acid, 2,3,4-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0257, timtec-bb sbb006557, attercop-chm at111721, buttpark 30\01-45
PubChem CID 302932
Nombre IUPAC Ácido 2,3,4-trifluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Punto de fusión 140°C to 142°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7476020
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1
Porcentaje de pureza 98%