Learn More
Cloruro de 2,3,4-trifluoroobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378866 1 g 1 g
11388866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19508.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175278-08-7
Fórmula molecular C6H2ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 230.59
Número MDL MFCD00102573
Clave InChI XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,3,4-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-9ci, acmc-20aoih, pubchem5177, 2,3,4-trifluorobenz, buttpark 44\07-12
PubChem CID 2776977
SMILES FC1=CC=C(C(F)=C1F)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.64
Punto de ebullición 234°C to 236°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.5025
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC Cloruro de 2,3,4-trifluorobenceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.59
Porcentaje de pureza 97%