Learn More
Cloruro de 2,3,4-trifluorobenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10243522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10243522 1 g 1 g
10732513 10 g 10 g
11356965 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10243522 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00605DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175278-08-7
Fórmula molecular C6H2ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 230.59
Número MDL MFCD00102573
Clave InChI XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,3,4-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-9ci, acmc-20aoih, pubchem5177, 2,3,4-trifluorobenz, buttpark 44\07-12
PubChem CID 2776977
SMILES FC1=CC=C(C(F)=C1F)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 4-Trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.6400g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal F3C6H2SO2Cl
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC cloruro de 2,3,4-trifluoroobencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.59
Porcentaje de pureza 97%