Learn More
2,3,4-Trifluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10796233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10796233 1 g Frasco de vidrio 1 g
10201283 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312710010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 161793-17-5
Fórmula molecular C7H3F3O
Peso molecular (g/mol) 160.09
Número MDL MFCD00061230
Clave InChI UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
PubChem CID 519226
Nombre IUPAC 2,3,4-trifluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 4-Trifluorobenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.4040g/mL
Punto de ebullición 77°C to 79°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F3C6H2CHO
Índice de refracción 1.4800 to 1.482
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.404
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación