Learn More
2,3,4-Trifluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498817 1 g 1 g
11408827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19955.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161793-17-5
Fórmula molecular C7H3F3O
Peso molecular (g/mol) 160.095
Número MDL MFCD00061230
Clave InChI UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
PubChem CID 519226
Nombre IUPAC 2,3,4-trifluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Densidad 1.404
Punto de ebullición 77°C to 79°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (142°F)
Índice de refracción 1.4795
Cantidad 1 g
Beilstein 7805818
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1
Porcentaje de pureza 98%